Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ Plasmid ER Mini Kit
Optimisé pour une extraction d’ADN de plus grande pureté
Marque: Invitrogen™ CS10100
149.15 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : II
Includes: Microbilles magnétiques ChargeSwitch (25 mg / ml) dans 10 mM de MES, pH 5,0, 10 mM de NaCl, 0,1 % de Tween 20
RNase A (5 mg / ml dans 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM d’EDTA)
Tampon de resuspension (R4 ; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM d’EDTA)
Tampon de lyse ChargeSwitch (L9)
Tampon de précipitation ChargeSwitch (N5)
Tampon de lavage ChargeSwitch (W11)
Tampon de lavage ChargeSwitch (W12)
Tampon d’élution ChargeSwitch (E5 ; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5)
Réactif de réduction des endotoxines (D1 ; ETRR)
Requires : Rack magnétique
Description
Le mini kit ER de plasmide ChargeSwitch™ utilise une technologie à base de microbilles magnétiques pour permettre une purification rapide et efficace de l’ADN plasmide à partir de 1 à 5 ml de cultures bactériennes fraîches d’une nuit sans utiliser de sels chaotropiques, de solvants organiques ni d’éthanol, pour obtenir jusqu’à 20 µg d’ADN plasmide de qualité transfection dans un temps total d’environ 10 minutes après la préparation de l’échantillon.
- Optimisé pour une extraction d’ADN de plus grande pureté
- Amélioration des performances grâce au rack magnétique qui l’accompagne
- Plasmide purifié plus propre pour des performances optimales en aval
- ADN plasmide de haute qualité à haut rendement
- Compatible avec le rack magnétique MagnaRack™
- Des performances fiables dans de nombreuses applications en aval
Purification et analyse d’ADN et d’ARN, extraction d’ADN, minipréparation, purification de l’ADN plasmide
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Tous les composants du mini kit ER (endotoxine réduite) de plasmide ChargeSwitch™ sont expédiés à température ambiante. À la réception, conserver les composants comme suit : Conserver le tampon de précipitation (N5) à 4“C. Mélanger la RNase A dans le tampon de resuspension (R4) et conserver la RNase A dans le tampon de resuspension (R4) à 4“C. Conserver les composants restants à température ambiante. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement stockés. Composants : Microbilles magnétiques ChargeSwitch™ (25 mg/ml) dans 10 mM de MES, pH 5,0, NaCl 10 mM, Tween 20 0,1 % RNase A (5 mg/ml dans 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5, EDTA 10 mM) Tampon de récupération (R4 ; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM EDTA) Tampon de lyse (L9) ChargeSwitch™ Tampon de précipitation (N5) ChargeSwitch™Tampon de lavage (W11) ChargeSwitch™Tampon de lavage (W12) Ch |
|
Chimie ChargeSwitch™ | |
Culture bactérienne | |
Séquençage de nouvelle génération, transfection, clonage, séquençage, transformation, marquage des acides nucléiques, PCR, transcription in vitro | |
50 préparations | |
ChargeSwitch™ | |
50 préparations | |
ADN plasmide |
Kit | |
Mini | |
ADN plasmide | |
Non compatible avec des cadences élevées (manuel) | |
< 100 µg d’ADN plasmide (à petite échelle) | |
Mini-kit pour plasmides ER | |
Température ambiante | |
10 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.