Learn More
Invitrogen™ DES™-Inducible/Secreted Kit with pCoBlast
Fournit le vecteur pMT / BiP / V5-His pour l’expression inductible et sécrétée des protéines recombinantes et la sélection de la blasticidine (pCoBlast)
Marque: Invitrogen™ K513001
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : II
Includes: Les kits Inducible/Secreted contiennent 20 μg de chaque vecteur de sélection (pCoHygro ou pCoBlast), un vecteur pMT / BiP / V5-His A, B, C et pMT / BiP / V5-His / GFP, un kit de transfection de phosphate de calcium, des amorces sens et antisens (2 μg chacune), un milieu Drosophila GIBCO Schneider, des cellules S2 congelées et l’agent de sélection approprié.
Description
- Ce vecteur offre un promoteur de la métallothionéine inductible qui est induit lors de l’ajout de sulfate de cuivre ou chlorure de cadmium
- La séquence de signal d’extrémité N-terminale du gène BiP de l’insecte est fournie à la protéine de fusion recombinante directe par voie sécrétoire des cellules S2 en milieu de culture
- Le vecteur pMT / BiP / V5-His est doté d’une petite taille (3,6 kb) pour améliorer les rendements d’ADN et accroître l’efficacité de sous-clonage
- Marqueur d’épitope V5 d’extrémité C-terminale pour une détection rapide avec un anticorps anti-V5
- Marqueur 6xHis d’extrémité C-terminale pour la purification simple des protéines de fusion recombinantes en utilisant de la résine de chélation de nickel
- Pour faciliter le clonage, un ensemble de trois vecteurs, A, B et C, est fourni : Chaque vecteur possède un site de clonage multiple dans un cadre de lecture différent par rapport la séquence de signaux BiP
Expression protéique inductible dans les cellules d’insectes, expression d’insectes, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, expression protéique secrétée dans les cellules d’insectes
Spécification
MT | |
Les kits DES™ Inducible / Secreted contiennent 20 µg de chaque vecteur de sélection (pCoHygro ou pCoBlast), un vecteur pMT / BiP / V5-His A, B, C et pMT / BiP / V5-His / GFP, un kit de transfection de phosphate de calcium, des amorces sens et antisens (2 µg chacune), un milieu Drosophila GIBCO™ Schneider, des cellules S2 congelées et l’agent de sélection approprié. Conserver les cellules S2 dans de l’azote liquide. Conserver le milieu et l’agent de sélection à +4°C. Conserver tous les réactifs à -20°C. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois lorsque ceux-ci sont correctement stockés. | |
Étiquette His (6x), étiquette d’épitope V5 | |
pMT |
Kit inductible / secrété | |
C-terminal | |
Gateway™ | |
DES™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.