Learn More
Invitrogen™ DNA Polymerase I, Large (Klenow) Fragment
L’enzyme ADN polymérase qui ne possède pas l’activité exonucléase de 5’ à 3’ de l’ADN polymérase I intact, mais qui présente une activité d’ADN polymérase 5’ à 3’ et une activité exonucléase de 3’ à 5’.
176.00€ - 648.00€
Spécification
Contenu et stockage | L’ADN polymérase I, grand fragment (Klenow) est fourni avec un flacon de tampon de REact™ 2 10X [500 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 100 mM de MgCl2, 500 mM de NaCl], flacon de tampon de dilution. Stockage à -20°C. |
---|---|
Polymérase | DNA Polymerase I |
Hot Start | Non |
Includes: DNA Polymerase I, Large (Klenow) Fragment is supplied with a vial of 10X REact™ 2 Buffer [500mM Tris-HCl (pH 8.0), 100mM MgCl2, 500mM NaCl], vial of dilution buffer.
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10388382
|
Invitrogen™
18012021 |
100 unités |
176.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10247092
|
Invitrogen™
18012039 |
500 unités |
648.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Applications :
remplissage de saillies 5’. Synthèse de sondes par méthode de marquage d’amorces aléatoires. Séquençage de l’ADN simple brin et double brin. Mutagenèse dirigée.
Source :
purifiée à partir d’E. coli exprimant le fragment Klenow sur un plasmide.
Tests de performance et de qualité :
pureté SDS-PAGE ; dosages d’endodésoxyribonucléase simple brin et double brin et d’auto-amorçage ; performance évaluée dans une réaction de remplissage.
Définition de l’unité :
une unité incorpore 10 nmol de désoxyribonucléotide total dans une substance précipitable à l’acide en 30 min à 37°C à l’aide d’un modèle•amorce.
CGH sur réseau, clonage, analyse d’expression génétique et génotypage, génotypage et profilage génomique, clonage d’enzymes de restriction
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Spécification
L’ADN polymérase I, grand fragment (Klenow) est fourni avec un flacon de tampon de REact™ 2 10X [500 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 100 mM de MgCl2, 500 mM de NaCl], flacon de tampon de dilution. Stockage à -20°C. |
|
DNA Polymerase I | |
Non |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.