Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ DNA DIRECT™ Blood Kit
Conçu pour un isolement simple et rapide de l’ADN génomique prêt pour la PCR de haute qualité à partir de sang
Marque: Invitrogen™ 63102
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Includes: Dynabeads (dans un tampon de lyse), tampon de lyse cellulaire rouge, tampon de nettoyage et tampon de resuspension
Description
L’ADN isolé est exempt d’ARN et de contaminants pouvant inhiber la PCR. L’ADN isolé est de haute intégrité et de poids moléculaire élevé, et les résultats de PCR montrent une excellente reproductibilité en association avec un haut niveau de sensibilité. Le processus d’isolement de l’ADN repose sur la lyse cellulaire pour libérer l’ADN et l’adsorption de l’ADN à la surface des Dynabeads. Ceci est suivi d’une séparation magnétique du complexe ADN intact / Dynabeads et d’un nettoyage ultérieur pour éliminer les contaminants résiduels et les inhibiteurs potentiels de PCR de l’ADN isolé. Enfin, le complexe est remis en suspension pour une utilisation directe dans les réactions PCR en aval. L’ADN peut également être élué à partir des Dynabeads après une courte incubation à 65°C. Plusieurs échantillons peuvent être manipulés en parallèle et le processus d’isolement peut être automatisé.
- Procédure économique à tube unique, simple et efficace, effectuée en seulement 15 minutes
- Prend en charge 100 isolements à partir de 100 μl de sang par échantillon
- Suffisant pour au moins 100 amplifications par PCR
- Le protocole peut être modifié pour permettre l’isolement à partir de 500 μl d’échantillons de sang, fournissant suffisamment d’ADN modèle pour 1 000 amplifications par PCR
- Isolement de l’ADN génomique prêt à être utilisé pour la PCR directement à partir du sang
- < 100 μl d’échantillons de sang (petite échelle), 100 μl à 1 ml d’échantillons de sang (échelle moyenne)
Purification automatisée de l’ADN génomique, purification automatisée de l’acide nucléique, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ADN, purification de l’ADN génomique, ADNg du sang (échelle moyenne, 100 μl à 1 ml), ADNg du sang (petite échelle, < 100 μl)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C). | |
Sang | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
DNA DIRECT™, DYNAL™, Dynabeads™ | |
Température ambiante |
Microbille magnétique | |
Séquençage | |
< 100 µl d’échantillons de sang (petite échelle), 100 µl à 1 ml d’échantillons de sang (échelle moyenne) | |
Kit sanguin | |
ADN génomique |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.