Learn More
Invitrogen™ Gels d’agarose E-Gel™ 48, 1 %
Gels d’agarose prémoulés, prêts à l’emploi, conçus pour une résolution à débit moyen des fragments d’ADN
Marque: Invitrogen™ G800801
201.96 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "22834" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Includes: Chaque boîte de gels E-Gel 48 contient 8 gels et un manuel.
Description
- Chaque gel contient 48 puits d’échantillonnage et 4 puits de marquage sur une longueur de 3,2 cm
- Chargez le gel E-Gel 48 avec une pipette multicanaux ou des systèmes de manipulation de liquide robotisés pour un débit augmenté
- S’utilisent avec des alimentations intégrées mère et fille
- Les bandes d’ADN sont traitées clairement en 20 minutes
- À utiliser avec des fragments d’ADN entre 400 bp et 10 kb
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
• Chaque boîte de gels E-Gel™ 48 contient 8 gels et un manuel Conserver à température ambiante. |
|
E-Gel | |
400 bp jusqu’à 10 kb | |
48 puits |
1 % | |
Gel d’agarose | |
Éthidium bromure | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.