Learn More
Invitrogen™ TOP10F´ Electrocomp™ Kit
Identique à TOP10 avec l’ajout d’un épisome F’.
Marque: Invitrogen™ C66511
396.72 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.04000kg
Includes: Ce kit contient suffisamment de cellules électrocompétentes pour 20 x 40 μl de réactions ou 40 x 20 μl de réactions. Veuillez consulter le manuel du produit pour obtenir des recommandations sur l’échelle de réaction.
Description
- Souche bactérienne / de levure : TOP10F
Clonage, transformation
Spécification
Kit Electrocomp | |
Oui | |
Ce kit contient suffisamment de cellules électrocompétentes pour 20 réactions de 40 μL ou 40 réactions de 20 μL. Veuillez consulter le manuel du produit pour obtenir des recommandations sur l’échelle de réaction. | |
Oui | |
Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé | |
Dry Ice | |
Tube | |
10 x 100 μl |
Oui | |
Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄μg) | |
Ne convient pas au clonage d’ADN instable | |
Peut être utilisé pour les plasmides > 20 kb | |
Oui | |
E. coli | |
Electrocomp™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.