Learn More
Invitrogen™ pcDNA™3.2/GW/D-TOPO™ Expression Kit
Conçu pour l’expression constitutive de haut niveau dans une variété de lignées de cellules de mammifères
Marque: Invitrogen™ K244020
1017.36 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Description
- Promoteur de cytomégalovirus (CMV) pour l’expression de haut niveau
- Adapté au clonage Directional TOPO, permettant d’utiliser des polymérases de correction et de cloner des produits PCR dans une orientation spécifique
- Gène de résistance à la néomycine pour une sélection stable
- Marqueur v5 d’extrémité C-terminale pour une détection aisée
- Gène de résistance à l’ampicilline et origine pUC pour une sélection et une maintenance dans E. coli
- Clonage TOPO : L’utilisation d’enzymes de restriction pour cloner le gène dans un vecteur d’expression force souvent à compromettre la séquence finale d’insert, en particulier lorsqu’il n’existe pas de sites de restriction utiles proches de la séquence de codage des gènes. Cela peut entraîner un espacement sous-optimal des éléments d’expression ou l’incorporation de résidus d’acides aminés non natifs, ce qui réduit les niveaux d’expression et/ou provoque la production de protéines non fonctionnelles
- En plus d’être plus efficace pour cloner, le clonage TOPO élimine ces problèmes d’expression potentiels
- Les vecteurs d’expression TOPO permettent d’insérer la séquence d’ADN exacte requise simplement en effectuant la PCR avec des amorces correctement conçues
- Le produit PCR est cloné à haute efficacité en cinq minutes dans un vecteur d’expression activé par topoisomérase I
- Le vecteur d’expression recombinante résultant contient une séquence d’ADN exacte sans régions non codantes
Clonage, Expression constitutive, Clonage Gateway, Expression de mammifères, Expression protéique, Protéines, Expression, Isolement et analyse
Spécification
Constitutive | |
CMV | |
Geneticin™ (G-418) | |
Étiquette d‘épitote V5 | |
pcDNA | |
Expression constitutive |
Transfection | |
Kit d’expression TOPO | |
Conserver dans un congélateur ultra-froid (-68 à -85°C). | |
TOPO, Gateway, Directional TOPO | |
Gateway™, TOPO™, pcDNA™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.