Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pcDNA™-DEST40 Vector
Conçu pour l’expression constitutive de haut niveau dans une variété de lignées de cellules de mammifères
Marque: Invitrogen™ 12274015
908.82 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Includes: Tous les vecteurs de destination sont lyophilisés et superenroulés.
Requires : Clone d’entrée Gateway, mélange d’enzymes approprié Gateway LR Clonase™ et tampon de réaction.
Description
- Étiquette V5-6x His C-terminal pour une détection facile et une purification rapide
- Promoteur de cytomégalovirus (CMV) pour l’expression de haut niveau
- Sites attR pour le clonage Gateway, permettant la recombinaison avec des fragments flanqués d’attL
- Gène de résistance à la néomycine pour une sélection stable
- Gène de résistance à l’ampicilline et origine pUC pour sélection et maintenance dans E. coli
Clonage, Expression constitutive, Clonage Gateway, Expression de mammifères, Expression protéique, Protéines, Expression, Isolement et analyse
Spécification
Constitutive | |
CMV | |
Geneticin™ (G-418) | |
Étiquette His (6x), étiquette d’épitope V5 | |
pDEST | |
Expression constitutive |
Transfection | |
Vecteur d’expression de destination du système Gateway | |
Tous les vecteurs de destination sont lyophilisés et superenroulés. | |
Gateway™ | |
Gateway™, pDEST™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.