Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pET-DEST42 Vector
Conçu pour un clonage rapide avec un clone d’entrée Gateway à l’aide d’une recombinaison spécifique au site de phage lambda et d’une expression procaryotique de haut niveau contrôlée par un promoteur bactériophage T7 fort
Marque: Invitrogen™ 12276010
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Includes: Le vecteur de destination Gateway® Champion™ pET-DEST42 inclut 6 µg de vecteur.
Description
- L’expression est induite par la production d’ARN polymérase T7 dans E. coli BL21(DE3)
- Promoteur bactériophage T7lac pour une expression de haut niveau
- Séquences d’opérateur O pour la liaison de répresseur lac afin de garantir une régulation plus stricte de la transcription
- pBR322 ori pour une expression basale minimale
- Étiquettes C-terminal V5 et 6xHis pour une détection et une purification efficaces
- Sites R pour une recombinaison efficace avec n’importe quel vecteur d’entrée Gateway flanqué d’attL
Expression bactérienne, Bioproduction, Clonage, Clonage Gateway, Expression protéique, Protéines, Expression, Isolement et analyse
Spécification
Inductible | |
T7, lacO | |
Néant | |
Ampicilline (AmpR) | |
Gateway™ | |
Gateway™ |
IPTG | |
Vecteur d’expression de destination du système Gateway | |
Le vecteur de destination Gateway™ Champion™ pET-DEST42 inclut 6 µg de vecteur. Stockage à -20°C. La stabilité du vecteur est garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé. | |
Étiquette His (6x), étiquette d’épitope V5 | |
pET, pDEST |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.