Learn More
Invitrogen™ Tampon de lyse (R2 )
Composant du système de purification plasmidique Purelink 96
Marque: Invitrogen™ 12057022
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.07350kg
Includes: Flacon de 1 L
Description
- Le tampon de lyse (R2) offre une méthode d’isolement d’ADN plasmide à haut débit unique dans le système de purification plasmidique PureLink 96
Purification automatisée des acides nucléiques, purification automatisée d’ADN plasmide, analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, mini-prep, purification d’ADN plasmidique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Tampon de lyse | |
1 l |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.