Learn More
Platinum™, SYBR™ GreenER™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix Universal
Intégrez la toute dernière technologie hautes performances pour fournir les données d’expression génétique les plus fiables sur une variété de plateformes, notamment ABI 7500, Corbett Rotor-Gene™, etc.
Marque: Invitrogen™ 1176202K
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 4.00000kg
Includes: SuperMix 2X SYBR GreenER qPCR et un tube séparé de colorant de référence ROX
Description
Les supermélanges Universal SYBR™ Greener™ pour qPCR intègrent la toute dernière technologie hautes performances pour fournir les données d’expression génétique les plus fiables sur différentes plateformes, notamment les instruments ABI 7500, Corbett Rotor-Gene™, MJ Chromo4™ et Opticon™ et Stratagene. Le système SYBR™ GreenER™ est spécialement formulé pour offrir les meilleures sensibilité, spécificité et reproductibilité. Un nouveau colorant de liaison d’ADNdb présente un signal plus lumineux pour une sensibilité accrue et une moindre inhibition de la PCR par rapport au SYBR™ Green I d’origine, tout en utilisant les mêmes filtres et paramètres d’instruments. Un système de tampon optimisé améliore la sensibilité et offre une excellente stabilité à long terme. L’uracile ADN glycosylase réduit la contamination croisée dans la qPCR.
Huit cibles d’ADNc et huit cibles d’ADN génomique ont été amplifiées à partir de 1 ng d’ADNc et de 6 pg d’ADNg, respectivement, sur le système de détection de séquences ABI PRISM™ 7900 HT, en utilisant le supermélange SYBR™ GreenER™ pour qPCR pour les instruments ABI PRISM™. Pour toutes les 16 cibles, la détection a été positive en présence d’un modèle, mais négative pour tous les contrôles sans modèle.
• Colorant fluorescent SYBR GreenER. Chimiquement modifié pour bloquer l'activité de polymérase à la température ambiante: préparation à température ambiante et stockage à long terme à 4°C. L'activité est restaurée après l'étape de
• Dénaturation. l'UDG et les dUTP dans le SuperMix empêchent la réamplification des produits PCR entre chaque réaction
• Hot-start Taq
• Colorant de référence ROX
• 4 x 500μL
• En tube séparé
Spécification
Le SuperMix qPCR SYBR™ GreenER™ Universal contient : SuperMix qPCR 2X SYBR™ GreenER™ et un tube séparé de colorant de référence ROX. Conserver à +4°C dès réception. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. |
|
Tube | |
qPCR | |
Système 7500, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, MJ Chromo4, MJ Opticon | |
Master Mix SYBR PCR en temps réel | |
Expression génétique | |
2000 réactions |
SYBR | |
Haut | |
Étalon | |
Platinum™, SYBR™ GreenER™ | |
2000 réactions | |
2X | |
ADN (génomique), ADNc |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.