missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit d’immunoessai ProQuantum™ Human IFNγ

Mesurez les protéines cytokines avec une faible consommation d’échantillon et une sensibilité élevée sur un instrument de qPCR

Marque:  Invitrogen™ A355765

3044.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21989" pour bénéficier de cette offre.



Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17143099

  • 3350.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

L’IFN gamma (Interferon gamma, interféron de type II) est un facteur d’activation macrophage et un interféron immunitaire produit principalement par les lymphocytes T et les cellules tueuses naturelles en réponse aux antigènes, mitogènes, entérotoxines B du staphylococcus, phytohémaglutanine et autres cytokines. L’IFN gamma est une protéine dimère composée de deux sous-unités de 146 acides aminés. L’IFN gamma est une glycoprotéine qui existe, fonctionnellement, comme un homodimère d’environ 45 kDa. Sur SDS-PAGE, l’IFN gamma apparaît comme une combinaison de 25 et de 20 bandes 15,5 kDa mineures suite à une glycosylation différentielle. L’activité biologique de l’homodimère de l’IFN gamma est très spécifique aux espèces. L’IFN gamma humain ne montre pas de réactivité croisée avec la souris. La fonction de l’IFN gamma comprend les éléments suivants : activité antivirale, activité antiproliférative tumorale, induction des MHC de classe I et II, activation des macrophages et augmentation de la sécrétion d’immunoglobulines par les lymphocytes B. L’IFN gamma est impliqué dans la régulation des cytokines et agit également en synergie avec d’autres cytokines. L’activation de l’IFN gamma se fait par la liaison des récepteurs I et II d’IFN gamma et par l’activation de la voie JAK-STAT. L’IFN gamma ne montre aucune homologie avec l’IFN alpha ou l’IFN bêta, mais l’IFN gamma humain montre environ 40 % d’homologie de séquence avec l’IFN gamma de souris. L’IFN gamma est régulé par le haut par IL2,FGF basic, EGF et régulé par le bas par la vitamine D3 ou DMN. Les mutations du gène de l’IFN gamma sont associées à l’anémie aplasique.
Spécification

Spécification

P01579
<0,01 pg/ml
ProQuantum
Humaine
Instruments qPCR
IFG, IFI
FAM ™
RUO
-20°C
30 min.
0,0128 – 5 000 pg/ml
Taqman™ PCR en temps réel
Plasma, Sérum, Surnageant
Quantification des protéines cytokines
3458
Tampon de dilution de doage
Conjugué d’anticorps A
Conjugué d’anticorps B
Tampon de dilution de conjugué d’anticorps
Étalon
Master Mix
Ligase
5 x 96 tests
Sérum, 2 à 5 μl ; surnageant, 2 à 5 μl ; plasma, 2 à 5 μl
Humaine
2 heures
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions