Learn More
Invitrogen™ pTrcHis2 TOPO™ TA Expression Kit
Permettent un clonage rapide et efficace des produits PCR dans un vecteur d’expression procaryote pour une expression régulée de haut niveau à partir du promoteur trc
Marque: Invitrogen™ K440001
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Includes: Le kit d’expression pTrcHis2-TOPO TA contient deux boîtes. La boîte TOPO TA contient 200 ng de vecteur pTrcHis-TOPO ou pTrcHis2-TOPO activé par topoisomérase I et linéarisé, eau stérile, dNTP, tampon PCR 10X, modèle de contrôle et amorces, amorces pour le séquençage ou l’analyse PCR et un plasmide de contrôle d’expression. La boîte TOP10 contient 21 aliquotes de 50 μl d’E. coli chimiquement compétentes TOP10, un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle.
Description
- Le vecteur inclut un élément de minicistron pour une meilleure efficacité de translation des protéines eucaryotes dans E. coli
- Vecteur linéarisé et activé avec la topoisomérase I pour un clonage TOPO en 5 minutes avec une efficacité de clonage de >85 %
- Épitope Xpress d’extrémité N-terminale pour une détection avec un anticorps anti-Xpress
- Marqueur de polyhistidine d’extrémité N-terminale (6xHis) pour une purification à l’aide de résine de chélation de nickel et une détection à l’aide de l’anticorps anti-HisG
- Site de clivage de l’entérokinase pour l’élimination efficace des marqueurs de fusion d’extrémité N-terminale
- Épitope c-myc d’extrémité C-terminale pTrcHis2-TOPO™ pour une détection avec un anticorps anti-myc
- Étiquette polyhistidine à l’extrémité C-terminale (6xHis) pour une purification sur résine de chélation au nickel et une détection avec anticorps (extrémité C-terminale) anti-His
Expression bactérienne / expression protéique / protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Inductible | |
Trc, lacO | |
Néant | |
Ampicilline (AmpR) | |
Site de reconnaissance d’EK (entérokinase) | |
Expression cellulaire | |
TOPO™-TA | |
TOPO™ |
IPTG | |
Kit d’expression TA | |
Les kits d’expression pTrcHis et pTrcHis2-TOPO™ TA contiennent deux boîtes. La boîte TOPO™ TA contient 200 ng de vecteur pTrcHis-TOPO™ ou pTrcHis2-TOPO™ activé par topoisomérase I et linéarisé, eau stérile, dNTP, tampon PCR 10X, modèle de contrôle et amorces, amorces pour le séquençage ou l’analyse PCR et un plasmide de contrôle d’expression. La boîte One Shot™ TOP10 contient vingt-et-un aliquotes de 50 µl d’E. coli chimiquement compétentes TOP10, un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle superenroulé. Conserver la boîte TOPO TA Cloning™ à -20°C. Conserver la boîte One Shot™ à -80°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation. | |
TOP10 | |
E. coli | |
Étiquette His (6x), étiquette d’épitope c-Myc | |
pTrc |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.