Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Genomic Lysis/Binding Buffer
À utiliser avec une large gamme de tailles d’échantillons
Marque: Invitrogen™ K182302
93.75 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.11000kg
Includes: Colonnes de centrifugation génomique Purelink, tubes de prélèvement, tampon de digestion, Lyse / tampon de liaison, tampons de lavage, tampon d’élution, protéinase K, RNase A et le manuel. Le kit d’ADN génomique PureLink 96 comprend des plaques de liaison génomique PureLink, des plaques de lavage, des plaques Deepwell, du rouleau d’aluminium, du tampon de digestion, du tampon de lyse / liaison, des tampons de lavage, du tampon d’élution, de la protéinase K, de la RNase A et le manuel.
Description
Le mini kit d’ADN génomique PureLink™ et le kit d’ADN génomique PureLink™ 96 permettent d’effectuer des extractions d’ADN à haut rendement et haute pureté à partir d’une grande variété de types d’échantillons, notamment le sang, les tissus, les cellules, les bactéries, les écouvillons et les taches de sang, dans un format habituel de plaque à demi-jupe à 96 puits ou de colonne de centrifugation de silice.
- Obtenez des rendements et une pureté supérieurs de l’ADNg : membrane de colonne de centrifugation et formulations de tampon optimisées.
- Gagnez du temps et de l’argent : utilisez ces produits avec une vaste gamme de tailles d’échantillons (par ex. : 100 °l à 1 ml de sang) ; la version à 96 puits ne nécessite pas d’équipement spécial
- Augmentez la flexibilité - un kit fonctionne avec divers types d’échantillons.
Purification automatisée de l’ADN génomique, purification automatisée d’acides nucléiques, analyse et purification de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ADN, purification de l’ADN génomique, ADNg provenant de cellules et de tissus d’animaux, ADNg provenant de bactéries, ADNg provenant du sang (échelle moyenne, 100 µl à 1 ml)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Tampon de lyse, tampon de liaison | |
Conserver à température ambiante. | |
Bactéries, Sang, Tache de sang, Cellules, Écouvillon, Mouchoir | |
Tampon de liaison/lyse génomique | |
Température ambiante |
Colonne de centrifugation | |
Kit | |
PureLink™ | |
80 mL |
Sécurité et traitement
- PURELINK GENOMIC LYSIS/BINDING BUFFER 80ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P330-Rincer la bouche.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Guanidine hydrochloride
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.