Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Precipitator Module
L’ADN résultant est prêt à être utilisé dans les applications les plus difficiles
Marque:  Invitrogen™ K210021
74.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.54000kg
Code produit. 10105393
  • 112.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Includes: Le module de précipitateur Purelink HiPure comprend des précipitateurs HiPure et de seringues de 5 et 30 ml.
Description
Description
  • Permet de rapidement, simplement et efficacement dessaler et concentrer l’ADN plasmidique isolé par chromatographie par échange anionique
  • Méthode traditionnelle de précipitation de l’ADN plasmidique isolé par échange anionique, impliquant une précipitation d’isopropanol suivie d’une centrifugation et d’un séchage de l’ADN, ce qui demande beaucoup de temps et de travail
  • Permet de concentrer l’ADN plasmidique en 5 minutes, ce qui rend inutile toute étape de centrifugation et réduit le risque de perte de granulés d’ADN lors de l’élimination du surnageant, tandis que la récupération est > 80 %
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, Maxiprep, purification d’ADN plasmidique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
Le module de précipitateur PureLink™ HiPure comprend des précipitateurs HiPure et des seringues de 5 et 30 ml. Conserver tous les composants à température ambiante.
Colonne d’échange d’anions
ADN plasmide
Non compatible avec le haut débit (manuel)
PureLink™
10 préparations
ADN plasmide
Seringue
Culture bactérienne
Séquençage de nouvelle génération, transfection, clonage, séquençage, transformation, marquage des acides nucléiques, PCR, transcription in vitro
> 200 µg d’ADN plasmidique (à grande échelle)
Module de précipitateur
Température ambiante
5 min