Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Viral Lysis Buffer
Aucune perte de sensibilité
Marque: Invitrogen™ 12282500
298.50 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Includes: Plaques de filtrage, plaques de réception, blocs DeepWell, rouleau d’aluminium, ARN porteur, protéinase K, tampon de lyse virale, tampon de lavage et eau exempte de RNase.
Description
- Le kit d’ARN / ADN viral PureLink 96 est un système de plaques de silice à 96 puits pouvant extraire à la fois l’ARN viral et l’ADN viral d’un échantillon de 200 μl de liquides exempts de cellules et utilisant un godet peu profond pour centrifugeuse à 96 puits pour une plus grande facilité d’utilisation.
- Apporte de la flexibilité dans le choix de la centrifugeuse. Les vitesses minimales de traitement des 96 puits de 2 250 x g et la profondeur du godet du rotor de 5 cm en font un des systèmes les plus adaptés pour les centrifugeuses de laboratoire actuellement sur le marché.
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, purification d’ADN génomique, extraction d’ARN, isolement d’ARN total, ARN total provenant d’échantillons liquides (p. ex. sérum, virus), purification d’ARN / ADN viral, gADN à partir d’échantillons de virus
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Tampon de lyse | |
Extraction des acides nucléiques | |
Tampon de lyse virale | |
Température ambiante |
Le kit d’ARN / ADN viral PureLink™ 96 contient une plaque filtrante PureLink™, des plaques réceptrices, des blocs DeepWell, un rouleau d’aluminium, de l’ARN porteur, de la protéinase K, un tampon de lyse virale, un tampon de lavage et de l’eau exempte de RNase Le kit est livré et stocké à température ambiante. Dès réception, l’ARNt lyophilisé doit être retiré du kit et stocké à -20°C. La protéinase K doit, quant à elle, être stockée à +4°C. | |
PureLink™ | |
500 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.