Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with pCR™II-TOPO™ Vector and One Shot™ Mach1™ T1 Phage-Resistant Chemically Competent E. coli
Conçu pour le clonage de produits PCR directement à partir d’une réaction PCR en 5 minutes seulement
Marque: Invitrogen™ K461020
401.35 EUR valable jusqu'au 2024-06-29
Utilisez le code promo "21620" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Includes: Vecteur pCRII-TOPO™ activé par la topoisomérase I ; tampon PCR ; solution saline ; dNTP ; modèle témoin ; amorces T3, T7, M13 sens et antisens ; amorces pour PCR témoins ; eau stérile ; E. coli One Shot™ ou Electrocomp™ chimiquement compétent ; milieu S.O.C. ; plasmide témoin superenroulé pUC19
Description
Clonage TOPO TA ; les kits sont conçus pour le clonage de produits PCR directement à partir d'une réaction PCR en seulement cinq minutes (1). Ils utilisent un vecteur PCR™-TOPO avec la topoisomérase I liée par covalence pour le clonage rapide et les recombinants.
- Saillies 3’-T pour une ligature directe des produits PCR amplifiés par Taq
- Choix de promoteurs T7 (pCR 2.1-TOPO) ou T7 et SP6 (pCRII-TOPO) pour la transcription et le séquençage de l'ARN in vitro. Chaque vecteur contient également des sites d’amorce sens et antisens M13 pour le séquençage.
- Sites EcoR I encadrant le site d’insertion du produit de PCR, pour une excision des inserts
- Gènes de résistance à la kanamycine et à l’ampicilline permettant de choisir la méthode de sélection dans E. coli
- Sélection facile de colonies bleues/blanches pour la sélection de recombinants
Biologie de la chromatine, immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), clonage, analyse de la méthylation, clonage PCR, ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, séquençage de l’ADN traité par bisulfite
Spécification
Mach1™ | |
TOPO™-TA | |
Kit | |
One Shot™ | |
T7, SP6 | |
Vecteurs de clonage TOPO-TA |
Chimiquement compétent | |
Boîte 1 : • Vecteur pCRII-TOPO™ activé par topoisomérase I •Tampon PCR • Solution saline • dNTPs • Modèle de contrôle • Amorces directes et inverses M13 • Amorces pour PCR de contrôle • Eau stérile Stockez entre -5 et -30°C. Tous les réactifs sont stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement stockés. Encadré 2 : • Cellules d’E. coli chimiquement compétentes One Shot™ ou Electrocomp™ • Milieu S.O.C. • Plasmide de contrôle pUC19 superenroulé. Stockez entre -68 et -85°C. |
|
Biologie de la chromatine | |
Kit de clonage | |
25 réactions |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.