Learn More
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO PCR Cloning Kit for Subcloning
Associe la technologie Zero Background™ unique au vecteur PCR™ – Blunt II-TOPO pour permettre un clonage facile et à haute efficacité des produits PCR à extrémité franche
Marque: Invitrogen™ K283020
572.02 EUR valable jusqu'au 2024-06-29
Utilisez le code promo "21620" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Includes: Vecteur PCR™Blunt II-TOPO™ linéarisé et activé par topoisomérase I ; solution saline ; dNTP ; modèle de contrôle ; amorces M13 sens et antisens ; eau stérile ; milieu One Shot™ chimiquement compétent ou E. coli Electrocomp™ ; milieu S.O.C. ; plasmide de contrôle pUC19 superenroulé
Description
- Technologie unique pour minimiser le bruit de fond
- Obtenez votre clone : Efficacité de 95 %
- Plusieurs sites d’amorces (T7, T3, M13F, M13R) facilitent l’analyse des séquences ou PCR
- Gènes de résistance à la kanamycine et au Zeocin permettant de choisir la méthode de sélection
- Sites de restriction pratiques et validés dans le MCS (site de clonage multiple) pour un sous-clonage ultérieur
- Comprend des cellules compétentes MachI™ T1R pour une minipréparation rapide et des temps de clonage plus courts
Biologie de la chromatine, immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), clonage, analyse de la méthylation, clonage PCR, ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, séquençage de l’ADN traité par bisulfite
Spécification
Mach1™ | |
Boîte 1 : •Vecteur PCR™ Blunt II-TOPO™ linéarisé et activé par topoisomérase I • Solution saline • dNTP • Modèle de contrôle • Amorces directes et inverses M13 • Eau stérile Stockez entre -5 et -30°C. Tous les réactifs sont stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement stockés. Boîte 2 : • Cellules d’E. coli chimiquement compétentes One Shot™ ou Electrocomp™ • Milieu S.O.C. • Plasmide de contrôle pUC19 superenroulé Stockez entre -68 et -85°C. |
|
Biologie de la chromatine | |
Kits de clonage PCR | |
Vecteurs de clonage d’ADN Blunt |
Blunt TOPO™ | |
Kit | |
One Shot™ | |
25 réactions |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.