Learn More
Asecos™ Type 90 armoire de sécurité pour batteries lithium-ion ION-PRO-90
Type 90 armoire de sécurité ION-PRO-90 modèle IO90.195.120.PC.WDC couleur du corps gris anthracite (RAL 7016) et portes bleu gentiane (RAL 5010) avec étagère perforée (tôle d’acier), blocs multiprises
7540.00€ - 8370.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 14470-1, CE |
---|---|
Profondeur (impériale) intérieure | 20,551 in. |
Profondeur (métrique) extérieure | 615 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 522 mm |
Couleur | Anthracite Gray, Gentian Blue |
Code produit | Marque | Nbre d’étagères | Poids (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre d’étagères | Poids (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17946080
|
Asecos™
4126904741391 |
3 | 518 kg | Cabinet and Interior Equipment, 3 Socket Strips (EU), Bottom Collecting Sump |
7625.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17976100
|
Asecos™
4126904741407 |
3 | 518 kg | Cabinet and Interior Equipment, 3 Socket Strips (French/Belgian), Bottom Collecting Sump |
7540.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17936090
|
Asecos™
4126904741392 |
4 | 525.5 kg | Cabinet and Interior Equipment, 4 Socket Strips (EU), Bottom Collecting Sump |
7875.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17946100
|
Asecos™
4126904741408 |
4 | 525.5 kg | Cabinet and Interior Equipment, 4 Socket Strips (French/Belgian), Bottom Collecting Sump |
7760.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17906100
|
Asecos™
4126904741393 |
5 | 533 kg | Cabinet and Interior Equipment, 5 Socket Strips (EU), Bottom Collecting Sump |
8125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17966080
|
Asecos™
4126904741409 |
5 | 533 kg | Cabinet and Interior Equipment, 5 Socket Strips (French/Belgian), Bottom Collecting Sump |
7980.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17976090
|
Asecos™
4126904741394 |
6 | 540.5 kg | Cabinet and Interior Equipment, 6 Socket Strips (EU), Bottom Collecting Sump |
8370.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17956070
|
Asecos™
4126904741410 |
6 | 540.5 kg | Cabinet and Interior Equipment, 6 Socket Strips (French/Belgian), Bottom Collecting Sump |
8200.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Stockage actif et passif sûr des batteries lithium-ion
Fonction / construction
- Robuste : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- Chargement et déchargement pratiques : ouvrez deux portes d’armoire simultanément d’une seule main
- Equipée en usine d’une alarme contact sec que nous recommandons de connecter impérativement. Disponible en option avec un relais ou un module de signalisation à distance pour la transmission des alarmes
- Utilisation controlée : portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/ vert). Verrouillage permanent des portes grâce au verrouillage automatique en 2 points
- Socle de transport intégré : l’armoire de sécurité peut-être évacuée immédiatement en cas de dommage et déplacée vers un endroit sûr à l’extérieur
- Installation facile : pieds réglables intégrés
- Détecteur de fumée et capteur de température pour la détection d’incendie et la transmission de l’alarme au système de gestion du bâtiment
- Dispositif de ventilation pour éviter l’accumulation de chaleur pendant la charge de la batterie
- Ouverture de décompression dans la partie frontale
- Protection totale : 90 minutes de protection anti-incendie de l’extérieur vers l’intérieur (type 90 / homologué selon NF EN 14470-1) et plus de 90minutes de résistance au feu en cas d’incendie de l’intérieur vers l’extérieur
- Indicateur de fonction LED avec alarme visuelle et sonore pour une reconnaissance rapide d’une urgence sans ouvrir les portes de l’armoire
- Système d’extinction des incendies intégré, qui se déclenche automatiquement en cas d’incendie à l’intérieur du de l’armoire de sécurité
Certificats
- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- Conforme CE
Spécification
EN 14470-1, CE | |
615 mm | |
Anthracite Gray, Gentian Blue | |
615 x 1193 x 2224 mm | |
87,559 in. | |
Flammables Storage Cabinet | |
Wing | |
64,842 in. | |
1647 mm | |
IO90.195.120.PC.WDC | |
Perforated | |
41,339 in. | |
1050 mm |
20,551 in. | |
522 mm | |
24,213 in. | |
522 x 1050 x 1647 mm | |
Gypsum, Sheet Steel | |
46,969 in. | |
Safe Active and Passive Storage of Lithium-ion Batteries | |
2224 mm | |
75 kg | |
2 | |
Powder-coated, Textured | |
1193 mm |
For indoor use only.