Learn More
Monochlorure d’iode, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10771661 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize'
100g
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10771661
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 196965000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7790-99-0
Formule moléculaire ClI
Poids moléculaire (g/mol) 162.35
Numéro MDL MFCD00011354
Clé InChI QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
CID PubChem 24640
Nom IUPAC Iodochlorane
SMILES ClI
Specifications
Point d’ébullition 97.0°C
Nom chimique ou matériau Iodine monochloride
Point de fusion 26.0°C
Note relative au nom 98%
Couleur Rouge à marron
Forme physique Liquide fumant
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodometry)
Formule linéaire ICl
Fieser 01,502; 08,261; 10,212; 11,268
Merck Index 15, 5060
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes, soluble in ethanol, ether and cs2
Poids de la formule 162.36
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 3.2
Densité 3.2000g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclohexane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.