Learn More
Monochlorure d’iode, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-43803 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10206880
Marque: Thermo Scientific Acros 196961000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-99-0
Formule moléculaire ClI
Poids moléculaire (g/mol) 162.35
Numéro MDL MFCD00011354
Clé InChI QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
CID PubChem 24640
Nom IUPAC Iodochlorane
SMILES ClI
Spécification
Point d’ébullition 97.0°C
Nom chimique ou matériau Iodine monochloride
Point de fusion 26.0°C
Note relative au nom 98%
Couleur Rouge à marron
Forme physique Liquide fumant
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodometry)
Formule linéaire ICl
Fieser 01,502; 08,261; 10,212; 11,268
Merck Index 15, 5060
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes, soluble in ethanol, ether and cs2
Poids de la formule 162.36
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 3.2
Densité 3.2000g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodine monochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.