missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Iodine Monochloride, ACS Reagent, 1.10±0.1 I/Cl Ratio Basis, Honeywell™ Fluka™

Code produit. p-7120487 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15665420

Marque: Honeywell-Fluka 40299025G

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 7790-99-0
Formule moléculaire ClI
Poids moléculaire (g/mol) 162.35
Numéro MDL MFCD00011354
Clé InChI QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
CID PubChem 24640
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES ClI

Spécification

Point d’ébullition >97°C
Nom chimique ou matériau Iodine monochloride
Point de fusion 14°C to 27°C
Couleur Marron
Quantité 25 g
Formule linéaire ICl
Numéro UN UN1792
Poids de la formule 162.36g/mol
Pourcentage de pureté 1.10 ± 0.1% (I/Cl ratio basis)
Odeur Stinging
Conditionnement Flacon en verre
Aspect Liquid or Solid
Densité 3.24g/mL at 25°C
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis