Learn More
Monochlorure d’iode, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10108040 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10108040
Marque: Thermo Scientific Acros 412361000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-99-0
Formule moléculaire ClI
Poids moléculaire (g/mol) 162.35
Numéro MDL MFCD00011354
Clé InChI QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
CID PubChem 24640
Nom IUPAC Iodochlorane
SMILES ClI
Spécification
Point d’ébullition 97.0°C
Nom chimique ou matériau Iodine monochloride
Point de fusion 26.0°C
Couleur Marron-rouge
Forme physique Liquide fumant
Quantité 100 g
Formule linéaire ICl
Fieser 01,502; 08,261; 10,212; 11,268
Merck Index 15, 5060
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes, soluble in ethanol, ether and cs2
Poids de la formule 162.36
Pourcentage de pureté 1.0 to 1.2 (I/Cl ratio of the WIJS solution prepared from the reagent)
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 3.2
Densité 3.2000g/mL