Learn More
Solution d’iode, 0,005 M, Chem-Lab
Code produit. 10224582
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Code produit. 10224582
Marque: Chem-Lab CL05.1001.1000
Utilisé dans les laboratoires pour des analyses volumétriques et des titrations précises. Solution d’iode, 0,005 M, Chem-Lab est une solution standardisée avec 1,269 g d’I2 pour 1 L d’eau. Il est également utilisé localement comme désinfectant et agent antibactérien. (Étalonnez avant utilisation.)
L’iode est un élément non métallique du groupe halogène. Il s’agit d’un élément essentiel sur le plan nutritionnel, particulièrement important dans la synthèse des hormones thyroïdiennes. En solution, il possède des propriétés anti-infectieuses (lorsqu’il est utilisé localement).
Spécification
CAS 7553-56-2, 7732-18-5
Quantité 1 L
Formule moléculaire I2
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Synonyme iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES II
Nom IUPAC diiode
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
CID PubChem 807
ChEBI CHEBI:17606
Poids de la formule 253.81g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.005mol/L
Densité 1.01g/mL