Learn More
Solution iodée à 1 % (p/v) dans l’iodure de potassium, pure, Fisher Chemical
Code produit. 10244282 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 10244282
Marque: Fisher Chemical J/4450/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Solution iodée à 1 % (p/v) dans l’iodure de potassium, pure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL 11355
Spécification
Couleur Ambré
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 L
Forme physique Liquide