missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution d’iode, volumétrique, 0,5 M I2 (1,0 N), Honeywell Fluka™

Code produit. p-7120490 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15653540

Marque: Honeywell-Fluka 319007100ML

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Volumétrique, 0,5 M I2 (1,0 N)

Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :

  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 7553-56-2
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
CID PubChem 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II

Spécification

Nom chimique ou matériau Iodine Solution
Note relative au nom Volumetric, 0.5M I2 (1.0N)
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3264
Beilstein 3587194
Nom IUPAC diiodine
Poids de la formule 253.81g/mol
Conditionnement Flacon en verre
Densité 1.32g/mL at 25°C
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis