Learn More
(Iodométhyl)triméthylsilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11451960
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11451960
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15120.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4206-67-1 | C4H11ISi | 214.121 g/mol
(Iodomethyl)trimethylsilane is used for the N-alkylation of amides, in a reaction sequence to prepare unstabilized ylides for [2+3]-cycloadditions. It can react with acetoacetic acid ethyl ester to get 3-trimethylsilanyl-proπonic acid ethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (iodométhyl)triméthylsilane est utilisé pour la N-alkylation des amides, dans une séquence de réactions pour préparer des ylides non stabilisés pour les [2+3]-cycloadditions. Il peut réagir avec l’ester éthylique de l’acide 3-triméthylsilanyl-proπonique.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4206-67-1
Formule moléculaire C4H11ISi
Poids moléculaire (g/mol) 214.121
Numéro MDL MFCD00001077
Clé InChI VZNYXGQMDSRJAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodomethyl trimethylsilane, iodomethyl-trimethylsilane, iodomethyl trimethyl silane, trimethylsilyl methyl iodide, sila-neopentyliodide, trimethylsilylmethyl iodide, acmc-209jn7, trimethyl iodomethyl silane, iodanylmethyl trimethyl silane
CID PubChem 77877
Nom IUPAC Iodométhyl(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)CI
Spécification
Point d’ébullition 140°C to 142°C
Nom chimique ou matériau (Iodomethyl)trimethylsilane
Quantité 10 g
Formule linéaire (CH3)3SiCH2I
Numéro UN UN1993
Beilstein 1731485
Point d’éclair 31°C (88°F)
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de la formule 214.12
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.4915
Sensibilité Light sensitive
Densité 1.443