Learn More
Étalon de chlorure pour chromatographie d’échange d’ions, SPEX CertiPrep™
Code produit. 10316032 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Conditionnement:
125mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10316032 125 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 125mL
11465918 500 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 125mL
10335982 500 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 10316032 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur ASCL91Y
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Cl&superscript_minus;100 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 12125-02-9 , 7732-18-5
Formule moléculaire ClH4N
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
Numéro MDL MFCD00011420
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 25517
ChEBI CHEBI:31206
Nom IUPAC chlorure d’azanium
SMILES N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloride Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Certificat d’analyse With Certificate of Analysis.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Technique Ion Chromatography
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Standard Solution
Type Certified Reference Material
Solvent or Matrix Water
Quantité 125 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 mg/l
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire