Learn More
Étalon de contrôle d’instruments 2 pour la chromatographie d’ions, SPEX CertiPrep™
Code produit. 11420209 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
125 ml
Conditionnement:
125mL
Code produit. 11420209
Marque: SPEX Certiprep ICMIX2100
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
HPO4-2600 μg/ml
Br-400μg/ml
NO3-400 μg/ml
SO4400 μg/ml
Cl-200 μg/ml
F-100 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau IC Instrument Check Standard 2
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Certificat d’analyse With Certificate of Analysis
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Technique Ion Chromatography
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Standard Solution
Type Certified Reference Material
Solvent or Matrix Water
Quantité 125 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Components in H2O:
Br    •400μg/mL
Cl    •200μg/mL
F    •100μg/mL
NO3    •400μg/mL
HPO4−2    •600μg/mL
SO4−2    •400μg/mL
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire