Learn More
Étalon de contrôle d’instruments 4 pour la chromatographie d’ions, SPEX CertiPrep™
Code produit. 11440209 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Conditionnement:
125mL
Code produit. 11440209
Marque: SPEX Certiprep ICMIX4100
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
K+100μg/ml
NH4+100μg/ml
Na+50μg/ml
Li+10 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Instrument Check Standard 4
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7697-37-2
Certificat d’analyse With Certificate of Analysis
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Formule moléculaire HNO3
Numéro MDL MFCD00011349
Technique Ion Chromatography
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Standard Solution
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMILES O[N+]([O-])=O
Nom IUPAC acide nitrique
Solvent or Matrix Nitric Acid
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
CID PubChem 944
Quantité 125 mL
ChEBI CHEBI:48107
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Components in 0.5% HNO3:
K+    •100μg/mL
Li+    •10μg/mL
Na+    •50μg/mL
NH4+    •100μg/mL
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire