Learn More
Tampon ajusteur de force ionique TISAB II de bas niveau, SPEX CertiPrep™
Code produit. 11490209 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Code produit. 11490209
Marque: SPEX Certiprep ISBUF3500
Includes
Certificat d’analyse Traceable NIST certifié ISO/CEI 17025 et ISO/CEI — Guide 34, fiche de données de sécurité
Tampon ajusteur de force ionique TISAB II de bas niveau, 500 ml dans H2 O, SPEX CertiPrep™. Documents de référence certifiés ISO — Guide 34, certifiés Traceable NIST. Fourni avec un certificat d’analyse complet.
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
  • Tampon ajusteur de force ionique
  • TISAB II de bas niveau
  • Volume 500 ml
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001:2015
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Low Level TISAB II Buffer Solution
Certificat d’analyse With Certificate of Analysis
Concentration 10 M
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Forme physique Liquid
Quantité 500 ml
Type de solution Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Low Level TISAB II Buffer
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: acetic acid, sodiumhydroxide
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire