missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IPO4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16838923 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16838923 20 μL 20µL
16828923 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16838923 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 116791AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

IPO4 gene ontology annotations related to this gene include protein import into nucleus.

Spécification

Antigène IPO4
Applications Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.3 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression IPO4
Numéro d’ordre du gène Q8TEX9, Q8VI75
Alias de gène Imp4, Imp4b, importin 4, Importin 4b, IPO4, Ran binding protein 4, RanBP4
Symboles de gène(s) Ipo4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène IPO4 Fusion Protein Ag2281
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 290228, 75751, 79711
Espèces cibles Rat, Mouse, Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.