Learn More
Memmert™ Document QI / QO avec données de test pour l’SN110
Document QI / QO avec enquête de distribution de la température pour une valeur de température librement sélectionnable.
Marque: Memmert™ SN110D00127
Informations supplémentaires : Poids : 0.01200kg
Description
- Comprend un relevé de la répartition des températures avec 9 points de mesure de la température (taille 30) et 27 points de mesure (tailles 55 - 1060) conformément à la norme DIN 12880:2007-05 (autres valeurs de température sur demande)
- Liste de contrôle QP destinée à assister la validation effectuée par le client
Spécification
Données du test | |
Stérilisateur SN110 | |
Document IQ/OQ |