Learn More
Memmert™ Document QI/QO avec données d’usine spécifiques à l’appareil (1 valeur de température), pour Ich750
Inclut une mesure de la distribution de la température pour une valeur de température à sélectionner librement.
Marque:  Memmert™ ICH750D00127
Code produit. 16326697
Cet article est supprim\u00E9, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9s
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Document QI/QO avec données d’usine pour chambre
  • 9 points de mesure (modèle 30), 27 points de mesure (modèles 55 à 1060) selon DIN 12880:2007-05 (autres valeurs de température sur demande), liste de contrôle PQ en guise d’aide à la validation par le client
Specifications
Specifications
Documentation QI / QO
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Memmert™ Document QI/QO avec données d’usine spécifiques à l’appareil (1 valeur de température), pour Ich750 >