missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRF1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16808343 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16808343 20 μL 20µL
16898333 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16808343 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 113351AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a DEAD box protein. DEAD box proteins, characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), are putative RNA helicases. They are implicated in a number of cellular processes involving alteration of RNA secondary structure such as translation initiation, nuclear and mitochondrial splicing, and ribosome and spliceosome assembly. Based on their distribution patterns, some members of this family are believed to be involved in embryogenesis, spermatogenesis, and cellular growth and division.

Spécification

Antigène IRF1
Applications Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.13 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression IRF1
Numéro d’ordre du gène P10914, P15314, P23570
Alias de gène interferon regulatory factor 1, IRF 1, IRF1, MAR
Symboles de gène(s) IRF1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène IRF1 Fusion Protein Ag1879
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 16362, 24508, 3659
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.