Learn More
Abnova™ Sonde IRF4/CEN6p FISH
Sondes FISH marquées pour l’identification de l’amplification génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
1475.00€ - 2430.00€
Spécification
Contenu et stockage | À conserver à 4°C dans l’obscurité. |
---|---|
Description | Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL |
Format | Tube |
À utiliser avec (application) | FISH-Ce |
Identification génétique (Entrez) | 3662 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16073285
|
Abnova™
FG0183.100UL |
100 μl |
1475.00€
100µL |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16083285
|
Abnova™
FG0183.200UL |
200 μl |
2430.00€
200µL |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
À conserver à 4°C dans l’obscurité. | |
Tube | |
3662 | |
Liquide |
Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL | |
FISH-Ce | |
Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL |