Learn More
Hydrate de bromure d’iridium(III), Ir 35,9 % min, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Iridium(III) bromide hydrate |
| Point de fusion | 100°C (in -3H2O) |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Nom IUPAC | hydrate de tribromure d’iridium(3+) |
| Poids de la formule | 431.91 (Anhydrous) |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ir 35.9% min. |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction