Learn More
Bolle Protection™ Lunettes de sécurité en polycarbonate IRIDPSI, zone de lecture
Code produit. 15276705
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Anti-buée, Résistants aux rayures
Antibuée, Antirayures
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15276705
Marque: Bolle Protection™ IRIDPSI2.5
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Lunettes de sécurité ultra-modulaires et infiniment adaptables avec verres correctifs dioptriques. Les lunettes de sécurité en polycarbonate IRIDPSI Bollé Protection™ avec zone de lecture sont fournies avec des verres anti-rayures / anti-buée.
  • Verres transparents.
  • Zone de lecture.
  • Pont à mémoire de forme B-Flex réglable.
  • Branches pivotantes / avant inclinable.
  • TIPGRIP antiglisse.
  • Technologie approuvée pour une utilisation continue et qualité optique parfaite certifiée.
  • Revêtement anti-rayures.
  • Revêtement anti-buée.
  • Protection UVA / UVB à 99,9 %.
  • La protection des verres et de la monture contre les chocs à faible énergie résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s.
  • Protection des verres et de la monture contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes.
  • Résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc.
  • Certificat de la norme européenne CE disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certificat de la norme européenne CE disponible.
Type de lentille Zone de lecture :+2,5
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Teinte de la lentille Transparent
Protection UV Oui