Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité transparentes Platinum™ IRI-s
Code produit. 13416979
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13416979
Marque: Bollé Safety IRIPSI
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriquées par Bollé Safety, les lunettes de sécurité IRI-s sont revêtues de Platinum™, un revêtement permanent qui donne une résistance élevée aux rayures et retarde l’apparition de buée au-delà des normes minimales requises.
  • Revêtement anti-buée et anti-rayures Platinum™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antibuée, Anti-rayures
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de sécurité
Poids (métrique) 27 g