Learn More
Fer pour AAS 1 g/l matrice HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12903275 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
500mL
Code produit. 12903275
Marque: Fisher Chemical B 119 100
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
La solution contient HNO3
Concentration 1 g/L
Quantité 100 mL