Learn More
Bromure de fer(II), anhydre, 98 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4407470
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
Code produit. 11367418
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 031154.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7789-46-0 | Br2Fe | 215.65 g/mol
Iron(II) bromide is used as an intermediate in the synthesis porphryins. It is also used as weak reducing agents. It is used as precursor for the preparation of [(C2H5)4N]2FeBr4 by reacting with tetraethylammonium bromide. It is also involved in the synthesis of iron pyrite nanocrystals and nanocrystalline thin films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-46-0
Formule moléculaire Br2Fe
Poids moléculaire (g/mol) 215.65
Numéro MDL MFCD00016081
Clé InChI GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme iron dibromide, unii-ea3x054rbz, iron ii bromide, ea3x054rbz, iron 2+ dibromide, iron ion 2+ dibromide, iron ii bromide, anhydrous 5g, iron ii bromide, ultra dry metals basis, ferrous bromide, anhydrous
CID PubChem 82240
Nom IUPAC fer(2+) ;dibromure
SMILES [Fe++].[Br-].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) bromide, anhydrous
Point de fusion 684°C
Couleur Jaune
Forme physique Granulaire
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 98% min.
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,ethanol and tetrahydrofuran.
Poids de la formule 215.67
Odeur Odorless
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Aspect Yellow granules
Densité 4.636 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(II) bromide, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C