Learn More
Bromure de fer(II) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307418
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11307418
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 031133.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13463-12-2 | Br2Fe | 215.65 g/mol
It is widely as a pharmaceutical intermediate.It is a useful synthetic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13463-12-2
Formule moléculaire Br2Fe
Poids moléculaire (g/mol) 215.65
Numéro MDL MFCD00016081
Clé InChI GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme iron dibromide, unii-ea3x054rbz, iron ii bromide, ea3x054rbz, iron 2+ dibromide, iron ion 2+ dibromide, iron ii bromide, anhydrous 5g, iron ii bromide, ultra dry metals basis, ferrous bromide, anhydrous
CID PubChem 82240
Nom IUPAC fer(2+) ;dibromure
SMILES [Fe++].[Br-].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) bromide hydrate
Point de fusion 27°C
Couleur Vert
Forme physique Grumeaux
Quantité 25 g
Formule linéaire FeBr2·xH2O
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité It is soluble in water,soluble in other solvents such as THF,methanol,ethanol.
Poids de la formule 215.67 (Anhydrous)
Odeur Odorless
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Densité 3.9 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(II) bromide hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C