Learn More
Disulfure de fer(II), extra pur, SLR, poudre, Fisher Chemical
Code produit. 10636262 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Cuve en verre
Conditionnement:
1kg
Code produit. 10636262
Marque: Fisher Chemical I/1165/60
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 1171°C
CAS 12068-85-8
Couleur Gris
Forme physique Solide en poudre
Quantité 1 kg
Formule moléculaire FeS2
Numéro MDL MFCD00064690
Synonyme iron disulfide, iron sulfide, pyrite, bis sulfanylidene iron, disulfanylideneiron, iron disulfide iron pyrite, marcasite, naturally occuring mineral, grains, approximately 0.06-0.19 in, pyrite, naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19in
Clé InChI NFMAZVUSKIJEIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES S=[Fe]=S
Nom IUPAC bis(sulfanylidène)fer
Poids moléculaire (g/mol) 119.97
CID PubChem 14788
Poids de la formule 119.967g/mol
Conditionnement Cuve en verre