Learn More
Fluorure de fer(II), anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11377147
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11377147
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011486.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7789-28-8 | F2Fe | 93.84 g/mol
Iron(II) fluoride is used for proteomics research applications. It is also a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-28-8
Formule moléculaire F2Fe
Poids moléculaire (g/mol) 93.84
Numéro MDL MFCD00016093
Clé InChI FZGIHSNZYGFUGM-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC λ²-iron(2+) difluoride
SMILES [F-].[F-].[Fe++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) fluoride
Point de fusion >1000°C (sublimation)
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,4045
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 93.84
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Densité 4.09 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(II) fluoride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .