Learn More
Fumarate de fer(II), 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027303
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Code produit. 11436836
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23956.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 141-01-5 | C4H2FeO4-2 | 169.901 g/mol
Iron(II) fumarate is used as dietary Supplement, nutrient, iron source in foods and pharmaceuticals, as animal feed additive and in infant formulas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le fumarate de fer(II) est utilisé comme complément alimentaire, nutriment et source de fer dans les produits alimentaires et pharmaceutiques, comme additif pour l’alimentation animale, ainsi que dans les préparations pour nourrissons.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,14 g/100 ml à 25°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-01-5
Formule moléculaire C4H2FeO4-2
Poids moléculaire (g/mol) 169.901
Numéro MDL MFCD00058315
Clé InChI OOPLWEDSEDELIX-TYYBGVCCSA-L
Synonyme ferrous fumarate, eisenfumarat
CID PubChem 66524104
Nom IUPAC (E)-but-2-ènedioate ; fer
SMILES C(=CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) fumarate
Point de fusion >300°C
Quantité 250 g
Merck Index 14,4046
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.14g/100 ml at 25°C).
Poids de la formule 169.9
Pourcentage de pureté 94%
Densité 2.44