Learn More
Iodure de fer(II), anhydre, 97 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357147
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
Code produit. 11357147
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011485.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7783-86-0
Iron(II) iodide is used as a catalyst in organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-86-0
Numéro MDL MFCD00016094
Synonyme iron iodide, iron ii iodide, acmc-1bdqb, iron ii iodide, anhydrous, iron ii iodide, ultra dry, iron ii iodide, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) iodide
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Marron
Forme physique Cristalline
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Soluble in water,diethyl ether and ethanol.
Poids de la formule 309.66
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Odorless
Sensibilité Air and light sensitive; Hygroscopic
Densité 5.32 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(II) iodide, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C