Learn More
Perchlorate de fer(II) hydraté, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11301758
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11301758
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011646.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 335159-18-7 | Cl2FeO8 | 254.74 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 335159-18-7
Formule moléculaire Cl2FeO8
Poids moléculaire (g/mol) 254.74
Numéro MDL MFCD00150234
Clé InChI CKFMJXZQTNRXGX-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC λ²-iron(2+) diperchlorate
SMILES [Fe++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) perchlorate hydrate
Point de fusion >100°C (decomposition)
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Numéro UN UN1481
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and water (?98g/100 mL H2O at 0?°C).
Poids de la formule 254.75 (Anhydrous)
Qualité Réactif
Sensibilité Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(II) perchlorate hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .