Learn More
Heptahydrate de sulfate de fer(II), Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,5 à 104,5 % (manganométrique), Honeywell Fluka™
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,5 à 104,5 % (manganométrique)
27.98€ - 578.03€
Identifiants chimiques
CAS | 7782-63-0 |
---|---|
Formule moléculaire | FeH14O11S |
Poids moléculaire (g/mol) | 278.01 |
Numéro MDL | MFCD00149719 |
Clé InChI | SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate |
CID PubChem | 62662 |
ChEBI | CHEBI:75836 |
Nom IUPAC | λ²-iron(2+) heptahydrate sulfate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15631140
|
Honeywell-Fluka
12354-250G |
250 g | |||||||
15661140
|
Honeywell-Fluka
12354-500G |
500 g |
38.37€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15611140
|
Honeywell-Fluka
12354-1KG |
1 kg |
45.41€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15621140
|
Honeywell-Fluka
12354-2.5KG |
2.5 kg | |||||||
15671140
|
Honeywell-Fluka
12354-5KG |
5 kg |
177.46€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15681140
|
Honeywell-Fluka
12354-6X1KG |
6 x 1 kg |
209.67€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15651140
|
Honeywell-Fluka
12354-4X5KG |
4 x 5 kg |
578.03€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15641140
|
Honeywell-Fluka
12354-25KG |
25 kg |
258.40€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7782-63-0 | |
278.01 | |
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L | |
62662 | |
λ²-iron(2+) heptahydrate sulfate |
FeH14O11S | |
MFCD00149719 | |
iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate | |
CHEBI:75836 | |
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
Iron(Ii) Sulfate Heptahydrate | |
7782-63-0 | |
FeSO4 · 7H2O | |
iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate | |
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
278.01 | |
CHEBI:75836 | |
99.5 to 104.5% (manganometric) | |
Bouteille en plastique | |
1.898g/mL at 25°C |
Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC | |
FeH14O11S | |
MFCD00149719 | |
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L | |
λ²-iron(2+) heptahydrate sulfate | |
62662 | |
278.01g/mol | |
puriss. | |
14.6mmHg (25°C) |
Sécurité et traitement
P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338
H302-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 231-753-5
missing translation for 'rtecsNumber' : NO8510000