Learn More
Chlorure de fer(III) hexahydraté, ≥ 98 %, qualité réactif, Honeywell™
Code produit. 15687860 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
250g
500g
Code produit. 15687860
Marque: Honeywell Research Chemicals F2877500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, morceaux, ≥ 98 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-77-1
Formule moléculaire Cl3FeH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 270.29
Numéro MDL MFCD00149712
Clé InChI NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC iron(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spécification
Point d’ébullition 280°C to 285°C
Nom chimique ou matériau Iron(III) chloride hexahydrate
Point de fusion 37°C
Couleur Marron
pH 1.8 (at 10.00g/L 25°C)
Forme physique Solid
Quantité 500 g
Formule linéaire FeCl3 · 6H2O
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 270.3g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Weak
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 1mmHg (194°C)
Densité 2.8g/cu.cm at 20°C