Learn More
Chlorure de fer(III) hexahydraté, ACS, 97,0 à 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3257021
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
25g
5kg
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11331839
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 012497.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Utilisé pour préparer des phosphates de fer organiquement modélisés. Également utilisé pour le traitement des eaux usées des déchets industriels, l’hydrométallurgie du chlorure.Utile dans la détection des phénols et des dérivés phénoliques, des acides gamma-hydroxybutyriques et aussi dans le test basé sur la réaction de Trinder pour la détection des acides salicyliques.
Iron(III) chloride hexahydrate is used to prepare organically templated iron phosphates. It is used for sewerage treatment of industrial wastes, chloride hydrometallurgy (Silgarin process for the production of silicon), drinking water production, production of precursors for polyvinyl chloride (PVC) and copper-based metals in printed circuit boards. It plays an important role in photoengraving and photography as an etching agent. It is useful as a mordant in dyeing and printing textiles. It is useful in the detection of phenols and phenolic derivatives; gamma-hydroxybutyric acids and also in the Trinder spot test for detecting salicylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications :
  • Sert à préparer des phosphates de fer organiquement modélisés
  • Utilisé pour le traitement des eaux usées des déchets industriels, l’hydrométallurgie du chlorure (procédé de Silgarin pour la production de silicium), la production d’eau potable, la production de précurseurs pour le polychlorure de vinyle (PVC) et les métaux à base de cuivre dans les cartes à circuit imprimé.
  • Joue un rôle important dans la photogravure et la photographie comme agent de gravure.
  • Utilisé comme mordant en teinture et en impression textile.
  • Également utilisé dans la détection des phénols et des dérivés phénoliques, des acides gamma-hydroxybutyriques et aussi dans le test basé sur la réaction de Trinder pour la détection des acides salicyliques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10025-77-1
Formule moléculaire Cl3FeH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 270.29
Numéro MDL MFCD00149712
Clé InChI NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Ferric chloride hexahydrate
Nom IUPAC iron(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifications
Point d’ébullition 280°C to 285°C
Nom chimique ou matériau Iron(III) Chloride Hexahydrate
Point de fusion 37°C
Couleur Brun-jaune
Forme physique Grumeaux
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 97.0 to 102.0%
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Freely soluble in water, alcohol, ether, acetone.Soluble in water, alcohol, glycerol, methanol, ether and acetone. Insoluble in ethyl acetate.
Poids de la formule 270.30 (162.21 Anhydrous)
Qualité ACS
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Yellow-Brown lump
Densité 1.820 g/cm3
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement